Principaux documents
593583
Sigma-Aldrich
Copper-zinc alloy
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
Synonyme(s) :
Cu34Zn11
About This Item
Formule linéaire :
Cu34Zn11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanopowder
Composition
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
Taille des particules
<150 nm (SEM)
Traces de cations
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
Chaîne SMILES 
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
Clé InChI
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Forme physique
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges