593486
Tantalum
nanopowder, <25 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ta
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
<25 nm (BET)
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable