Principaux documents
593281
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
FC6H2(CH3)(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
44-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
FDUNAMXDKSETQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves