Principaux documents
593249
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxyphenyl)formamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
78-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)Nc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable