Principaux documents
592838
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC≡CC6H4N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Pf
86-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H19NSi/c1-14(2)13-8-6-12(7-9-13)10-11-15(3,4)5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
CTEFXFPTVUQSHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable