Documents
592765
Sigma-Aldrich
N-Boc-thiourea
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3CC(CH3)2OC(O)NHC(S)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
142 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C6H12N2O2S/c1-6(2,3)10-5(9)8-4(7)11/h1-3H3,(H3,7,8,9,11)
Clé InChI
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves