Principaux documents
592714
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.70
Beilstein:
3717496
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>230 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Cl[H].O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13;/h1-5,12H,6-9H2;1H
Clé InChI
KSVFXAZDBKITEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable