Documents
592447
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorocinnamate, predominantly trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
45-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9FO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7H,1H3/b7-4+
Clé InChI
HSNCAEKOZRUMTB-QPJJXVBHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable