Principaux documents
592420
Sigma-Aldrich
(Triethoxysilyl)cyclohexane
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiC6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup