Principaux documents
14865
Sigma-Aldrich
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution
technical, ~65% in ethanol
Synonyme(s) :
N-(3-Triethoxysilylpropyl)diethanolamine
50 ML
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
1 050,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H31NO5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
~65% in ethanol
Chaîne SMILES 
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
Clé InChI
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15)[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.0 °F
Point d'éclair (°C)
23.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Payman Hashemi et al.
Analytica chimica acta, 646(1-2), 1-5 (2009-06-16)
Nanoporous silica (SBA-15) was prepared and functionalized with 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino] propyl-triethoxysilane (HPTES) to be used as a highly porous fiber coating material for solid-phase microextraction (SPME). The prepared HPTES-SBA-15 particles had a lengthy morphology and a specific surface area of 790