592072
Phenethyl-2-13C-amine
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
ß-Benzeneethanamine-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
197-200 °C (lit.)
Densité
0.970 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
NC[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1
Clé InChI
BHHGXPLMPWCGHP-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup