Key Documents
591793
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C15NO2
Poids moléculaire :
104.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Point d'ébullition
126-127 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
Clé InChI
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup