Key Documents
591602
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
361 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable