Principaux documents
591580
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
218-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid may be used to synthesize 3-bromo-4-chlorobenzophenone via a multi-step reaction procedure.
Application
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid can be synthesized via diazotization of 3-amino-4-chlorobenzoic acid followed by reaction with copper(I)bromide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
?Synthesis and photochromic properties of substituted
3H-naphtho[2,1-b]pyrans?
Gabbutt.DC, et al.
Tetrahedron, 61(02), 463-471 (2005)