Key Documents
591149
Sigma-Aldrich
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
54-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC#N)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
UUNRWZQWCNTSCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kavya S Keremane et al.
Photochemistry and photobiology, 97(2), 289-300 (2020-10-02)
Developing effective and low-cost organic hole-transporting materials (HTMs) is crucial for the construction of high-performance perovskite solar cells (PSCs) and to promote their production in commercial ventures. In this context, we herein report the molecular design, synthesis and characterization of