Principaux documents
59061
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 370
~40% active ingredients in H2O
Synonyme(s) :
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
cationic
Concentration
~40% active ingredients in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.415
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
Densité
1.10 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Luviquat FC 370 is also known as polyquaternium-16. It is a cationic copolymer of methylvinylimidazolium chloride and vinylpyrrolidone.[1]
Application
Luviquat FC 370 may be used in cosmetics, stabilizers, lubricants, coatings, bactericides, hair care and skin care products.[1]
Informations légales
Luviquat is a trademark of BASF SE
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Handbook of Preservatives null