Principaux documents
458627
Sigma-Aldrich
Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution
62 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Polyquaternium-2
100 ML
78,60 $
78,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
78,60 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
78,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
62 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.468
pH
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
pb
105 °C
Densité
1.13 g/mL at 25 °C
Application
Adhesion promoter toward polar surfaces. Conditioning agent in personal care products.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. has polyquad-2 an antimicrobial activity?
    1 answer
    1. This product is not tested for antimicrobial activity. There are very few publications that reference this compound as a preservative or biocidal agent. See the link below for an article that may be of interest.
      https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883911515627473
      Helpful?
  2. what is the molecular weight of this polymer? (Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution)
    1 answer
    1. The average molecular weight is >10,000.