Documents
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
Synonyme(s) :
p-Anisaldehyde-α-d1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8DH7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
96% (CP)
Point d'ébullition
248 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup