Principaux documents
589748
Sigma-Aldrich
Myristic acid-14-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Tetradecanoic acid-14-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(CH2)12CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113.00 °C - closed cup