Key Documents
589640
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl-d4 chloride
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarbonyl dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D4Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Point d'ébullition
266 °C
Pf
79-81 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
LXEJRKJRKIFVNY-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges