589551
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine, L-Phenyl-d5-alanine, N-t-Boc derivative
982,00 $
About This Item
982,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable