Principaux documents
589454
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
1.0 M in toluene, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13COCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Concentration
1.0 M in toluene
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
Clé InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter