Principaux documents
589284
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)methyl]benzotriazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15N3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H15N3Si/c1-14(2,3)8-13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
VRGRHLJMRVGQCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Alkylation reactions
  • Preparation of inhibitor of p53-MDM2 complex formation
  • Used as a one-carbon synthon for one-carbon homologation of carboxylic acids
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable