Principaux documents
588768
Sigma-Aldrich
1-Hexanol-13C6
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexyl-13C6 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)413CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
156.5 °C (lit.)
Pf
-52 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup