Principaux documents
588601
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
50 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
C18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
48.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
50 atom % 18O
Pf
-78 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable