Principaux documents
588172
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 588172 Contacter notre Service technique
Essai
95%
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Clé InChI
VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M J Kornblatt et al.
European journal of biochemistry, 156(2), 297-300 (1986-04-15)
Yeast cytosine deaminase (EC 3.5.4.1) is inhibited by 5-bromo-2-pyrimidinone. In aqueous solution at neutral pH three forms of this compound (the anion, the parent, and the covalent hydrate) are in equilibrium. Experiments were undertaken in order to determine the relative