587583
Zinc phosphate
99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Pigment White 32, Trizinc diphosphate, Zinc orthophosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.998% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Impuretés
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
900 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
Densité
4.0 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Zn/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
Clé InChI
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.