Principaux documents
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NSiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
109-110 °C (lit.)
Densité
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2.22 °C - closed cup