Principaux documents
579858
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
96%
5 G
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
126,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
146-150 °C
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clé InChI
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of antitumor agents
  • Reactant for preparation of antihyperlipidemic agents
  • Reactant for preparation of factor Xa inhibitors
  • Reactant for preparation of potential antiarrhythmic agents
  • Reactant for preparation of inhibitors of the cytosolic phospholipase A2
  • Reactant for preparation of thromboxane receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor via Mitsunobu reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable