Principaux documents
578452
Sigma-Aldrich
1-Pentenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
1-Penten-1-ylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
100-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCC)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3/b5-4+
Clé InChI
SYKWJOZHNDPWIM-SNAWJCMRSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of 8-alkenylborondipyrromethene dyes via Liebeskind-Srogl cross-coupling starting from 8-thiomethyl-substituted BODIPY
  • Rhodium and palladium catalyzed substitution reactions with enyne acetates and carbonates
  • Halogenation and protodeauration reactions of organogold phosphine complexes
  • Lewis acid catalyzed Nazarov reaction
  • Palladium-catalyzed tandem intramolecular C-N and intermolecular Suzuki coupling process
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable