Principaux documents
578231
Sigma-Aldrich
7-Amino-2-methylchromone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
174.5-179.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)c2ccc(N)cc2O1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3
Clé InChI
PAKDFQZWVPNDSC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable