Principaux documents
578207
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl methacrylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
80-85 °C (lit.)
λmax
249 nm
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-18-16-9-5-3-7-14(16)11-15-8-4-6-10-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
Clé InChI
MJYSISMEPNOHEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Xiaoke Zheng et al.
Talanta, 207, 120290-120290 (2019-10-09)
Human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II) is a crucial retrovirus that is closely associated with a variety of human diseases. Herein, an ultrasensitive fluorescent HTLV-II DNA detection strategy was developed for the first time based on magnetic nanoparticles (MNPs) and