Principaux documents
578150
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(2-naphthyl methacrylate)]
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Température de transition
Tg (DSC) 102 °C (onset)
Fluorescence
λex 268 nm; λem 338 nm in chloroform
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable