Principaux documents
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
Synonyme(s) :
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H16CoN7O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: cobalt
Pf
253 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
Clé InChI
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable