Principaux documents
575763
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
About This Item
Formule linéaire :
Na3H2IO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges