Principaux documents
575011
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanomanganate(III)
99.97% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
K3Mn(CN)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.97% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: manganese
Pf
289 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
Clé InChI
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves