574600
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable