573906
Barium chromate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium chromate (BaCrO4), Barium chromate(VI), Barium yellow, Lemon Yellow (inorganic pigment)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤20 ppm Trace metallic impurities
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
Clé InChI
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable