Principaux documents
401056
Sigma-Aldrich
Barium chromate
≥98%
Synonyme(s) :
Barium chromium oxide (BaCrO4 ), Baryta yellow
250 G
120,00 $
1 KG
394,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
120,00 $
1 KG
394,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BaCrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
Clé InChI
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sandra S Wise et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 42(4), 274-278 (2003-12-16)
Hexavalent chromium (Cr(VI)) compounds are widely accepted as human lung carcinogens. However, there have been few investigations of the genotoxicity of Cr(VI) in human lung cells. Moreover, our knowledge of the effects of Cr(VI) in human lung cells is further
Sandra S Wise et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 44(2), 156-162 (2004-07-28)
Particulate hexavalent chromium [Cr(VI)] compounds are well-established human lung carcinogens. However, their carcinogenic mechanisms are poorly understood as most investigators have used soluble Cr(VI) compounds. Recent work from our laboratory has found that barium chromate (BC) is also cytotoxic and