Principaux documents
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
100 MG
427,00 $
500 MG
1 270,00 $
1 G
2 470,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
427,00 $
500 MG
1 270,00 $
1 G
2 470,00 $
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
227-230 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clé InChI
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.