Documents
571008
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,3-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(OCH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FIRVUYUWCDJOMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable