Principaux documents
SYNF100002
Synthware 47 mm filtration apparatus clamp
Synonyme(s) :
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
1 EA
92,60 $
92,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
92,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
92,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F100002
Catégories apparentées
Description générale
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.