Principaux documents
570745
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8 monodeuterate
98 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D · D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
233-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]OC([C@]([15N]([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([15N]([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable