Documents
570222
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl carbonate, tert-Butyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbonate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCOOC6H4BO2C2(CH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-11-9-8-10-12(13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
Clé InChI
JWSZKSKLMRKJHM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable