Principaux documents
569941
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
156 °C (lit.)
Pf
-31 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Br[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
Clé InChI
QARVLSVVCXYDNA-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup