Principaux documents
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3ClFCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
40-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
Clé InChI
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.3 °C - closed cup