Key Documents
569232
Sigma-Aldrich
Chlorophenylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SiH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5260 (lit.)
Point d'ébullition
41 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
Clé InChI
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter