Principaux documents
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
73-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable