Principaux documents
56790
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic monohydrate
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
HN(CH2COONa)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.08
Beilstein:
3790611
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (T)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable