Principaux documents
567426
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
232-237 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
WPVBHUUZDFUIJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable